2-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(6-phenyl-3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborolane, 6-Phenylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-Phenyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester
P2384-200MG P2384-1G
TCIAP2384-200MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAP2384-200MG TCIAP2384-1G
2-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Formule: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD12032565
Numéro CAS: 879291-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6319ad305f4c905eed70b8448833af1a319d622&vid=f6319ad305f4c905eed70b8448833af1a319d622&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité