2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-ylpropionamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Pyridyl)pivalamide, 2,2-Dimethyl-N-(2-pyridyl)propionamide, 2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-yl-propionamide
P2385-5G P2385-25G
TCIAP2385-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP2385-5G TCIAP2385-25G
2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-ylpropionamide ≥98.0% (par GC)
2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-ylpropionamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,235 g/mol
Numéro MDL: MFCD00460277
Numéro CAS: 86847-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9b94caad42e0808da5f99b7ff4389123ae03399&vid=b9b94caad42e0808da5f99b7ff4389123ae03399&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité