3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
P2390-1G P2390-5G
TCIAP2390-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2390-1G TCIAP2390-5G
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC)
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01936010
Numéro CAS: 14442-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d74eb0d6d87b08f010757ddddf0ced9bc51230b&vid=9d74eb0d6d87b08f010757ddddf0ced9bc51230b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité