Anthranilate de phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2400-1G P2400-5G
TCIAP2400-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP2400-1G TCIAP2400-5G
Anthranilate de phényle ≥98.0% (par GC)
Anthranilate de phényle
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060603
Numéro CAS: 10268-69-6
EINECS: 233-608-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité