3-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2401-1G P2401-5G
TCIAP2401-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP2401-1G TCIAP2401-5G
3-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-Phenyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD22052094
Numéro CAS: 103012-26-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21610607a84233d864ac18fffa6c23912e4b990&vid=d21610607a84233d864ac18fffa6c23912e4b990&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité