trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4'-Propyl-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl, 1-Methyl-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]benzene
P2404-1G P2404-5G
TCIAP2404-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP2404-1G TCIAP2404-5G
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-Propyl-4-(p-tolyl)bicyclohexyl
Formule: C₂₂H₃₄
MW: 298,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD13182311
Numéro CAS: 84656-75-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d70cc82029a9db2ef8d729e0544d3cf5a877858&vid=7d70cc82029a9db2ef8d729e0544d3cf5a877858&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 107 to 182 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité