Acide pyridine-2,4-dicarboxylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2416-5G P2416-25G
TCIAP2416-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP2416-5G TCIAP2416-25G
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique ≥98.0% (par GC)
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00006296
Numéro CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=057c3af8f8d6a7745c6794a7e713055a3abf7860&vid=203ad19738a0eca88d7e3d23bcca489043a6f205&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité