PhenoFluor™ Mix
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: PhenoFluor™ Mix, (2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride)
P2420-1G P2420-5G
TCIAP2420-1GEA 152 EUR InStock
TCIAP2420-1G TCIAP2420-5G
PhenoFluor™ Mix
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride cesium fluoride complex
Formule: C₂₇H₃₆Cl₂CsFN₂
MW: 611,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD29472387
Numéro CAS: 1648825-53-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2322e3f6574cacd6d1599f0b068097b0f04a32d1&vid=2322e3f6574cacd6d1599f0b068097b0f04a32d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Assay 30.0 to 32.0w% [as 2-Chloro-1,3-bis (2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazolium Chloride]
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité