(2E,4E)-5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E,E)-Cinnamylideneacetic acid, (2E,4E)-5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
P2422-5G P2422-25G
TCIAP2422-5GEA 248 EUR InStock
TCIAP2422-5G TCIAP2422-25G
(2E,4E)-5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2E,4E)-5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014018
Numéro CAS: 28010-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=123c0a86773552829bd87caa74274a1938fc68aa&vid=123c0a86773552829bd87caa74274a1938fc68aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité