Propyl vinyl ether ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
P2424-250ML P2424-25ML
TCIAP2424-250MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAP2424-250ML TCIAP2424-25ML
Propyl vinyl ether ≥97.0% (par GC) stabilisé
Propyl vinyl ether
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: –26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080707
Numéro CAS: 764-47-6
EINECS: 212-123-9
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité