4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
P2428-1G P2428-5G
TCIAP2428-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP2428-1G TCIAP2428-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368512
Numéro CAS: 10282-30-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7574a907fe053e64e4a05c200fa9cf6fa4521e7b&vid=7574a907fe053e64e4a05c200fa9cf6fa4521e7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité