L-Prolinanilide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-N-Phenylpyrrolidine-2-carboxamide
P2430-1G P2430-5G
TCIAP2430-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP2430-1G TCIAP2430-5G
L-Prolinanilide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
L-Prolinanilide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276245
Numéro CAS: 64030-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=823c8b7119f98a9b5c91a7832ec89d506866dc4e&vid=823c8b7119f98a9b5c91a7832ec89d506866dc4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -70.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité