trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ((trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)methanol, trans,trans-4'-Amyl-4-bicyclohexylmethanol
P2433-1G P2433-5G
TCIAP2433-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP2433-1G TCIAP2433-5G
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol
Formule: C₁₈H₃₄O
MW: 266,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD16036281
Numéro CAS: 82598-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité