trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-Propylcyclohexyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate, trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid trans-4-Propylcyclohexyl ester
P2436-1G P2436-5G
TCIAP2436-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP2436-1G TCIAP2436-5G
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
trans-4-n-Propylcyclohexyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formule: C₂₅H₄₄O₂
MW: 376,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD20527218
Numéro CAS: 83242-83-5
EINECS: 280-293-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 151.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité