trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid, 4-(trans-4-n-Propylcyclohexyl)benzoic acid
P2438-5G P2438-25G
TCIAP2438-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2438-5G TCIAP2438-25G
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)benzoic acid
Formule: C₁₆H₂₂O₂
MW: 246,35 g/mol
Point de fusion: 206°C
Numéro MDL: MFCD06658177
Numéro CAS: 65355-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2645266a40d9cf347b0e65bf24d354ffa3e0c6&vid=da2645266a40d9cf347b0e65bf24d354ffa3e0c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 214.0 to 262.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité