4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2450-1G P2450-5G
TCIAP2450-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP2450-1G TCIAP2450-5G
4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Numéro MDL: MFCD09033533
Numéro CAS: 25699-83-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité