2-Phenylnicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenylnicotinic acid, 2-Phenylpyridine-3-carboxylic acid
P2452-200MG P2452-1G
TCIAP2452-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAP2452-200MG TCIAP2452-1G
2-Phenylnicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phenylnicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD03069417
Numéro CAS: 33421-39-5
EINECS: 251-510-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité