4-Pyrid-2-ylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Pyridyl)benzoic acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
P2455-1G P2455-5G
TCIAP2455-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAP2455-1G TCIAP2455-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD01830093
Numéro CAS: 4385-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité