Pirenzepine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 11-(2-(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl)-5,11-dihydro-6H-benzo[e]pyrido[3,2-b][1,4]diazepin-6-one dihydrochloride
P2457-1G P2457-200MG
TCIAP2457-1GEA 147 EUR InStock
TCIAP2457-1G TCIAP2457-200MG
Pirenzepine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pirenzepine dihydrochloride
Formule: C₁₉H₂₁N₅O₂·2HCl
MW: 424,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055214
Numéro CAS: 29868-97-1
EINECS: 249-907-5
Merck Index: 14,07491
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.9 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité