Phenyl trifluoromethyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((Trifluoromethyl)sulphinyl)benzene, [(Trifluoromethyl)sulphinyl]benzene
P2460-1G P2460-5G
TCIAP2460-1GEA 108 EUR InStock
TCIAP2460-1G TCIAP2460-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide ≥98.0% (par GC)
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,17 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD30475661
Numéro CAS: 703-18-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=916a0b1c0f538cf9893be640d6c08405b9aa5562&vid=916a0b1c0f538cf9893be640d6c08405b9aa5562&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité