1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
P2473-1G P2473-5G
TCIAP2473-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAP2473-1G TCIAP2473-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179568
Numéro CAS: 54605-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité