Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Phénoxybenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P2475-1G P2475-5G
TCIAP2475-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP2475-1G TCIAP2475-5G
2-Phénoxybenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
2-Phénoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00800666
Numéro CAS: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4abbfc708907e92904de62e3b216974d43636f4a&vid=4abbfc708907e92904de62e3b216974d43636f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité