Posaconazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2477-10MG P2477-50MG
TCIAP2477-10MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAP2477-10MG TCIAP2477-50MG
Posaconazole ≥98.0% (par HPLC)
Posaconazole
Formule: C₃₇H₄₂F₂N₈O₄
MW: 700,79 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00941162
Numéro CAS: 171228-49-2
Merck Index: 14,07602
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.00 to 17.00 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Specific rotation [a]20 -24.0 to -28.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité