1H-Pyrazole-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
P2478-1G P2478-5G
TCIAP2478-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAP2478-1G TCIAP2478-5G
1H-Pyrazole-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₃H₅BN₂O₂
MW: 111,9000 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368251
Numéro CAS: 763120-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8da9ee82f4cb57c3673dd0814dc01651b54ca1&vid=bc8da9ee82f4cb57c3673dd0814dc01651b54ca1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 119.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité