Perfluorooctanonitrile ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentadecafluorooctanenitrile, Perfluorooctanonitrile, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanenitrile
P2483-1G P2483-5G
TCIAP2483-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP2483-1G TCIAP2483-5G
Perfluorooctanonitrile ≥96.0% (par GC)
Perfluorooctanonitrile
Formule: C₈F₁₅N
MW: 395,07 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00039481
Numéro CAS: 647-12-1
EINECS: 211-476-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=303a85008b185540f02f8e7b112e696e38bf1696&vid=303a85008b185540f02f8e7b112e696e38bf1696&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité