Pyrrolidine Hydriodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrrolidinium iodide
P2486-1G P2486-5G
TCIAP2486-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAP2486-1G TCIAP2486-5G
Pyrrolidine Hydriodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Pyrrolidine Hydriodide
Formule: C₄H₉N·HI
MW: 199,04 g/mol
Numéro CAS: 45361-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccd5fb358ea0e02428a688c5659b007d665e3923&vid=ccd5fb358ea0e02428a688c5659b007d665e3923&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité