Potassium (Acetoxymethyl)trifluoroborate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium (acetoxymethyl)trifluoroborate
P2494-1G P2494-5G
TCIAP2494-1GEA 279 EUR InStock
TCIAP2494-1G TCIAP2494-5G
Potassium (Acetoxymethyl)trifluoroborate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium (Acetoxymethyl)trifluoroborate
Formule: C₃H₅BF₃KO₂
MW: 179,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD28023894
Numéro CAS: 910251-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e00ab42d01695727d3ddda25e9385bd43119595&vid=5e00ab42d01695727d3ddda25e9385bd43119595&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité