1-(2-Pyrimidinyl)-1H-indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Pyrimidin-2-yl)-1H-indole
P2505-1G P2505-5G
TCIAP2505-1GEA 161 EUR InStock
TCIAP2505-1G TCIAP2505-5G
1-(2-Pyrimidinyl)-1H-indole ≥98.0% (par GC)
1-(2-Pyrimidinyl)-1H-indole
Formule: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD28556906
Numéro CAS: 221044-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0536e9bbb1d17328e8b8fbe78c59b33262ed0493&vid=0536e9bbb1d17328e8b8fbe78c59b33262ed0493&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité