Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenyldibenzothiophene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P2510-1G P2510-5G
TCIAP2510-1GEA 247 EUR InStock
TCIAP2510-1G TCIAP2510-5G
4-Phenyldibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
4-Phenyldibenzothiophene


Formule: C₁₈H₁₂S
Numéro MDL: MFCD02683728
Numéro CAS: 98251-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a39ef80ae1c05ddf4d56c473b8cc08630053af6&vid=4a39ef80ae1c05ddf4d56c473b8cc08630053af6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité