Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P2520-1G P2520-5G
TCIAP2520-1GEA 163 EUR InStock
TCIAP2520-1G TCIAP2520-5G
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium tris(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formule: C₄F₉KO₆S₃
MW: 450,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD18072174
Numéro CAS: 114395-69-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b76bef8ea02d5269513f4f0ae213cf3835a1aef3&vid=b76bef8ea02d5269513f4f0ae213cf3835a1aef3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité