Pentacéne, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP2524-1GEA 437 EUR InStock
TCIAP2524-1G TCIAP2524-100MG
Pentacéne, purifié par sublimation
Pentacéne
Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003710
Numéro CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Total Metals Impurities max. 10.0 ppm
Hole Mobility (mu FET) min. 0.35 cm2/Vs (bare Si/SiO2 substrate)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité