4-Phénylpyrimidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2525-1G P2525-5G
TCIAP2525-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2525-1G TCIAP2525-5G
4-Phénylpyrimidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phénylpyrimidine
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00006111
Numéro CAS: 3438-48-0
EINECS: 222-345-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité