PD 169316 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl)pyridine, 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
P2532-10MG P2532-50MG
TCIAP2532-10MGEA 129 EUR InStock
TCIAP2532-10MG TCIAP2532-50MG
PD 169316 ≥98.0% (par HPLC)
PD 169316
Formule: C₂₀H₁₃FN₄O₂
MW: 360,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12405019
Numéro CAS: 152121-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.70 to 16.30 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité