10-Phenyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Phenylacridin-9(10H)-one
P2537-1G P2537-5G
TCIAP2537-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAP2537-1G TCIAP2537-5G
10-Phenyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (par HPLC)
10-Phenyl-9(10H)-acridone
Formule: C₁₉H₁₃NO
MW: 271,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01463673
Numéro CAS: 5472-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité