Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Pentadecanamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 8-Aminopentadecane, 1-Heptyloctylamine

P2543-1ML P2543-5ML
TCIAP2543-1MLEA 208 EUR InStock
TCIAP2543-1ML TCIAP2543-5ML
8-Pentadecanamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
8-Pentadecanamine


Formule: C₁₅H₃₃N
MW: 227,44 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00087197
Numéro CAS: 18618-64-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ff9d8c992a4015348fbdc02373c78fb97fbeda&vid=b9ff9d8c992a4015348fbdc02373c78fb97fbeda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité