Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid Pentafluorobenzyl ester
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
P2546-5G P2546-25G
TCIAP2546-5GEA 145 EUR InStock
TCIAP2546-5G TCIAP2546-25G
Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Pentafluorobenzyl methacrylate
Formule: C₁₁H₇F₅O₂
MW: 266,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042329
Numéro CAS: 114859-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&vid=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité