Procarbazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P2550-100MG P2550-500MG
TCIAP2550-100MGEA 33 EUR InStock
TCIAP2550-100MG TCIAP2550-500MG
Procarbazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Procarbazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD00072082
Numéro CAS: 366-70-1
EINECS: 206-678-6
Merck Index: 14,07758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c8708a7f2102c71e27e836f10be40ea1ab1f65&vid=78c8708a7f2102c71e27e836f10be40ea1ab1f65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité