1-Pyrrolidinamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Aminopyrrolidine
P2560-250MG P2560-1G
TCIAP2560-250MGEA 195 EUR InStock
TCIAP2560-250MG TCIAP2560-1G
1-Pyrrolidinamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Pyrrolidinamine
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Point d'ébullition: 30°C
Numéro MDL: MFCD07368381
Numéro CAS: 16596-41-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité