5-Pyrazolone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1H-Pyrazol-5(4H)-one
P2563-200MG P2563-1G
TCIAP2563-200MGEA 22 EUR InStock
TCIAP2563-200MG TCIAP2563-1G
5-Pyrazolone ≥98.0% (par GC)
5-Pyrazolone
Formule: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00127223
Numéro CAS: 137-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef3b55b374ae87813e5df4d48a16e4c2c1b7ae8d&vid=ef3b55b374ae87813e5df4d48a16e4c2c1b7ae8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité