PD 158780 ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P2567-10MG P2567-50MG
TCIAP2567-10MGEA 129 EUR InStock
TCIAP2567-10MG TCIAP2567-50MG
PD 158780 ≥97.0% (par HPLC)
PD 158780
Formule: C₁₄H₁₂BrN₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00942160
Numéro CAS: 171179-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.00 to 22.00 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité