Parecoxib ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-[[4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenyl]sulphonyl]propionamide, N-((4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenyl)sulphonyl)propionamide
P2579-250MG P2579-50MG
TCIAP2579-250MGEA 349 EUR InStock
TCIAP2579-250MG TCIAP2579-50MG
Parecoxib ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Parecoxib
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₄S
MW: 370,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08141856
Numéro CAS: 198470-84-7
Merck Index: 14,07036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité