4-P-PDOT ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2587-25MG P2587-5MG
TCIAP2587-25MGEA 291 EUR InStock
TCIAP2587-25MG TCIAP2587-5MG
4-P-PDOT ≥95.0% (par GC)
4-P-PDOT
Formule: C₁₉H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00901545
Numéro CAS: 134865-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité