2-Phényl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylanthraquinone
P2588-1G P2588-5G
TCIAP2588-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP2588-1G TCIAP2588-5G
2-Phényl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
2-Phényl-9,10-anthraquinone
Formule: C₂₀H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00559262
Numéro CAS: 6485-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3602b31da129947fdf1b586f201fb1a3e3b803a3&vid=3602b31da129947fdf1b586f201fb1a3e3b803a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité