5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5'-Phenyl-m-terphenyl-4-amine
P2589-1G P2589-5G
TCIAP2589-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP2589-1G TCIAP2589-5G
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine ≥98.0% (par HPLC)
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine
Formule: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD22581309
Numéro CAS: 343239-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité