MES-Na
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: MES-Na3-Morpholine-1-yléthylsulfonate de sodium
ROTH6922.2EA 102.5 EUR InStock
ROTH6922.2 ROTH6922.1
MES-Na
MES sel de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité