Pyridine-2-carboxamidoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
P2590-25G P2590-5G
TCIAP2590-25GEA 125 EUR InStock
TCIAP2590-25G TCIAP2590-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085159
Numéro CAS: 1772-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité