N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Hydroxyisonicotinimidamide, 4-Pyridylamidoxime, Pyridine-4-amidoxime, N'-Hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
P2591-1G P2591-5G
TCIAP2591-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP2591-1G TCIAP2591-5G
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,142 g/mol
Numéro MDL: MFCD00125873
Numéro CAS: 1594-57-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a8960b70298cfcef0ee03f5746596b858bb20a7&vid=1a8960b70298cfcef0ee03f5746596b858bb20a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité