Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4,4,5,5-Pentamethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylboronic acid pinacol ester

P2602-1G P2602-5G
TCIAP2602-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP2602-1G TCIAP2602-5G
2,4,4,5,5-Pentamethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
2,4,4,5,5-Pentamethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₇H₁₅BO₂
MW: 142,01 g/mol
Point d'ébullition: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027082
Numéro CAS: 94242-85-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=413451805e0bfaa44e4c25fd415de13b714ce765&vid=413451805e0bfaa44e4c25fd415de13b714ce765&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité