Phenylpiracetam ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidinyl)acetamide, Karfedon, Carphedon
P2604-1G P2604-5G
TCIAP2604-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAP2604-1G TCIAP2604-5G
Phenylpiracetam ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Phenylpiracetam
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD01456750
Numéro CAS: 77472-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité