Psoralidin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,9-Dihydroxy-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one
P2605-100MG P2605-25MG
TCIAP2605-100MGEA 290 EUR InStock
TCIAP2605-100MG TCIAP2605-25MG
Psoralidin ≥98.0% (par HPLC)
Psoralidin
Formule: C₂₀H₁₆O₅
MW: 336,3 g/mol
Point de fusion: 315°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10566617
Numéro CAS: 18642-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité